Fontos dokumentumok
Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
Szinonimák:
autoclavalble bin, autoclave tray
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.51
material
polypropylene container
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 6900-0020
H × Sz × Ma
543 mm × 435 mm × 130 mm
kapacitás
20 L
Általános leírás
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.