Fontos dokumentumok
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
borosilicate glass
Jellemzők
class A
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
kapacitás
5 mL
szín
white
Related Categories
Általános leírás
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)