Fontos dokumentumok
Z610224
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Anyagok
soda-lime glass
Jellemzők
class AS
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Hirschmann 1340133
elérhetőség
not available in USA and Canada
Magasság
300 mm
kapacitás
1 mL , 0.007 mL accuracy
szín
amber graduations
Általános leírás
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Jogi információk
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)