Z740612
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass
Jellemzők
subdivision 100 mL
kiszerelés
pkg of 8 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
hangerőmérési tartomány
200-2000 mL
kapacitás
2000 mL
Általános leírás
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)