Fontos dokumentumok
Z740242
QianCap gas purging set for Ace pressure tubes and bottles
QianCap-25-v2, fits no. 25 internal thread
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Tulajdonságok és előnyök
  • Two optional gas feed lines are available.
  • Maximum pressure: 60 psi
  • Provides optional high-pressure adapter (120 psi).
  • Septum for the system is disposable and made of blue PTFE face and white silicone backing.
  • Septa fits on Q-Tube-12 mL.
  • The blue PTFE liner provides unique chemical resistance and silicon backing has the resealing capability.
Egyéb megjegyzések
Pressure flasks/bottles not included
Jogi információk
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)