Z400408
Ace pressure tubes with plunger valves and thermowells
capacity ~15 mL
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE cap
borosilicate glass tube
cap (Front-Seal Plunger Valve)
clear tube
glass
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
internal thread
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8648-164
H × külső átmérő
10.2 cm × 25.4 mm
kapacitás
~15 mL
Átmérő
25.4 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Complete item consists of tube with #15 Ace-Thred, PTFE bushing with FETFE® O-ring, and plunger valve with thermowell.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Front SealBack Seal
7 Z504661 Z504742
15 Z504858 Z505021
25 Z505056 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These tubes should never be used if scratched or otherwise damaged.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)