Fontos dokumentumok
Z689971
Sigma-Aldrich
Aldrich® column clamp
size XL
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.35
méret
XL
H × átmérő
211 mm × 11 mm , arm
fogó kapacitás
92-165 mm
Általános leírás
Corrosion resistant stainless steel. Ideal for holding chromatography columns and large cylindrical glassware. A large, flat thumbscrew/worm drive permits maximum tightening or removal in minimum time.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)