Merck
Z285501
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 240 V AC, 10 A (CE Compliant)
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.76
gyártó/kereskedő neve
Glas-Col 104APL624K (CE)
parameter
32-999 °F temperature (0-750 °C)
kimenet
2,400 watts
Általános leírás
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)