Fontos dokumentumok
Z681059
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 750 mL
Szinonimák:
218055101
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass 3.3
round bottle
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 21 805 51 59
parameter
max. pressure (Not for use under pressure)
kapacitás
750 mL
átmérő × Ma
95 mm × 203 mm
szerelvény
GL 45 neck thread
Általános leírás
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)