HS2200B
Droplet™ Phlebotomy Tray Kit
with inserts and 16 mm test tube rack
Javasolt termékek
fogantyú Ma
11 in.
tálcák H × Sz × Ma
16.8 × 10.4 × 6.7 in.
Általános leírás
Designed with phlebotomists in mind, the tray inserts include an extra deep compartment for a sharps container.
Tulajdonságok és előnyök
- lightweight, washable ABS tray
- tray features a supply drawer, side pockets, and a ratcheting handle with soft rubber grip that rotates out of the way for easy access
- each tray includes a 36 place, 16 mm OneRack® test tube rack and two disposable polystyrene inserts
Jogi információk
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)