Z676411
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 200 mm, temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
immersion level 50 mm
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
HB Instruments B60400-0100
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
hőmérséklet-mérési tartomány
-10-150 °C
Hosszúság
200 mm
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)