Fontos dokumentumok
Z673013
Disposable dust mask for non-toxic dust
pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC kód:
46182002
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Conney Safety SAS2985
elérhetőség
not available in EU
Általános leírás
Provides relief and protection from nuisance dusts such as animal dander, pollen, and other nuisance-level dusts at exposures below the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL). Mask features an adjustable soft metal nosepiece and elastic headband. Not NIOSH approved.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)