Fontos dokumentumok
Z648418
Quickfit® vertical receiver adapter
joint: ST/NS 24/29
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
joint: ST/NS24/29
gyártó/kereskedő neve
Quickfit RA 13/33/SC
elérhetőség
not available in USA and Canada
Általános leírás
Vacuum connection with screw-thread adapter for flexible tubing.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)