Z630713
Binder drying oven FD series
FD 23, RS422 interface: no
Szinonimák:
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V
Jellemzők
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
FD 23
elérhetőség
available only in EU
Paraméterek
5-300 °C temp. range
H × Sz × Ma
433 mm × 516 mm × 492 mm
belső kamra térfogata
23 L
belső Sz × Mé × Ma
222 mm × 300 mm × 280 mm
súly
33 kg
Általános leírás
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)