Z683310
Binder drying oven ED series
ED 056, AC/DC input 120 V AC
Szinonimák:
drying ovens
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
120 V (AC)
Jellemzők
CSA approved
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
ED 056
Paraméterek
15 above room temperature-300 °C temp. range
belső kamra térfogata
57 L
belső H × Sz × Ma
565 mm × 560 mm × 625 mm
belső Sz × Mé × Ma
360 mm × 380 mm × 530 mm
súly
39 kg
Általános leírás
- APT.Line Preheating chamber technology
- Digital temperature setting with ramp function
- Temperature safety device CI.2
- 2 chrome plated shelves
- Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)