Z603961
Binder drying oven FD series
FD 115
Szinonimák:
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V
leírás
RS422 interface: no
Jellemzők
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
FD 115
elérhetőség
not available in USA and Canada
parameter
10-300 °C temp. range
Mé × Sz × Ma
605 mm × 710 mm × 735 mm
belső kamra térfogata
115 L
súly
60 kg
Általános leírás
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)