Fontos dokumentumok
Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
Szinonimák:
231720965
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.22
material
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
kiszerelés
pack of 500
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
H × diam.
75 mm × 12.25 mm
kapacitás
7 mL
falméret
0.55 mm
Általános leírás
with straight rim
Jogi információk
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)