Fontos dokumentumok
Z740999
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 5 mL, O.D. × L 12 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő × H
12 mm × 75 mm
kapacitás
5 mL
cső átmérő
12 mm
Általános leírás
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)