Fontos dokumentumok
Z612200
Julabo® recirculating coolers
FC600S, AC/DC input 240 V AC, temperature -10-40 °C
About This Item
UNSPSC kód:
41103025
NACRES:
NB.77
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
FC600S
Julabo 9600063
elérhetőség
not available in USA and Canada
hőmérséklet-mérési tartomány
-10 to +80 °C
parameter
-10-40 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
22 L/min pump flow
hűtési kapacitás
100 W (at -10°C)
300 W (at 5°C)
370 W (at 10°C)
500 W (at 20°C)
kapacitás
6-8 L
Általános leírás
For environmentally friendly cooling:
  • Rapid, powerful and efficient
  • Easy to fill
  • Space saving design
  • Multi-Display (LED) for actual and setpoint values, resolution 0.1°C
  • Keypad setting
  • High and low temperature warning functions
  • Low noise operation
  • ACC - Active Cooling Control, cooling compressor activated for whole range
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain performance
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • FC models have adjustable ratio for inlet/outlet temp and RS232 interface
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)