Z653268
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP45-HL, AC/DC input 230 V AC, volume 26 L, temp. range -42-200 °C
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
FP45-HL
Julabo 9312645
parameter
-42-200 °C temp. range
0.2-0.4 bar suction rate
0.4-0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
hűtési kapacitás
420 W (at -20 °C)
700 W (at 0 °C)
80 W (at -40 °C)
850 W (at 20 °C)
Sz × H × mélység
38 cm × 58 cm × 69 cm
bath opening W × L × depth
23 cm × 26 cm × 20 cm
kapacitás
26 L
térfogat
26 L
26000 mL
súly
53 kg
Általános leírás
- ICC = Intelligent Cascade Control
- Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
- VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
- RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
- LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)