Merck
Z543292
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
Szinonimák:
71900-50
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
Anyagok
green
soda-lime glass
Jellemzők
To Contain
kiszerelés
pack of 250 ea
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 71900-50
hangerőmérési tartomány
50 μL, accuracy: ±0.5%
kapacitás
50 μL
Általános leírás
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)