Merck
P1424
Microcapillary tube Drummond Microcaps®
capacity 1 μL
Szinonimák:
Microcapillary tubes
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
Erről a tételről
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 1-000-0010, Drummond Scientific
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
material
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0010, Drummond Scientific
volume measuring range
accuracy: 1%
L
32 mm
capacity
1 μL
General description
  • Microcaps® microcapillary tubes are ideal for fast, safe, clean, and accurate liquid transfer of microliter volumes.
  • Made of high-quality glass - perfect for a wide range of scientific applications.
  • Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths.
  • Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Fast, safe, and accurate transfer of microliter volumes. Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths. Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Packaging
Each package contains 100 Microcaps and a pipetting bulb.
Legal Information
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Still not finding the right product?
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)