Fontos dokumentumok
Z610208
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
soda-lime glass
Jellemzők
class AS
graduations
subdivision 0.2 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
kiszerelés
pack of 6
gyártó/kereskedő neve
Hirschmann
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
450 mm
kapacitás
50 mL , 0.2 mL accuracy
szín
blue graduations
Általános leírás
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Jogi információk
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)