Vissza
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS
Products
Termékkategória
pipettes (7)
Szín
Gyártó
Kapacitás (mL)
Magasság (mm)
Üvegeszközök besorolása
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-7 of 7
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z610151
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
Több
Árazás megtekintése
Z610178
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
Több
Árazás megtekintése
Z610194
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
Több
Árazás megtekintése
Z610127
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
Több
Árazás megtekintése
Z610208
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
Több
Árazás megtekintése
Z610135
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Több
Árazás megtekintése
Z610186
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 20 mL , 0.1 mL accuracy