Fontos dokumentumok
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Szinonimák:
ECO Funnel, Funnel System
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pkg of 1 ea
kupakátmérő
4 in.
kapacitás
4 L
Related Categories
Általános leírás
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)