Fontos dokumentumok
NORS5500SQTZ8
Norell® Suprasil® quartz 5 mm NMR tube
frequency 500 MHz
Szinonimák:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell S-5-500-SQTZ-8
parameter
500 MHz frequency
Hosszúság
8 in.
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.77 mm
Általános leírás
Norell Suprasil EPR tubes are recommended for UV catalyzed reactions in the region at and above 190 nm (90% T @ 190 nm). They provide greater reduction of background noise than natural quartz and are used primarily in studies where greater signal sensitivity is needed. Suprasil EPR tubes are also useful for Boron NMR (<0.01 ppm Boron) spectroscopy.
Jogi információk
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)