Fontos dokumentumok
NORS5500QTZ8
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Szinonimák:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell S-5-500-QTZ-8
parameter
500 MHz frequency
Hosszúság
8 in.
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.77 mm
Általános leírás
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Jogi információk
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)