Fontos dokumentumok
Z562238
Platinum crucible
micro, capacity 5 mL
Szinonimák:
crucibles
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
material
platinum
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Birmingham metals BMC4
H
22 mm
alj Sz
12.0 mm
kapacitás
5 mL
Edényátmérő × Ma
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
felső Sz
20.5 mm
súly
7 g+/- 5%
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)