Fontos dokumentumok
Z247758
Coors high-alumina crucible cover
diam. 59 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122200
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 65613
Átmérő
59 mm
Általános leírás
For Z247642
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)