Fontos dokumentumok
Z685410
Platinum combustion boat
capacity 9 mL, with handle
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
Birmingham metals
H × Sz × Mé
85 mm × 13 mm × 10 mm
kapacitás
9 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)