Fontos dokumentumok
Z561053
Sigma-Aldrich
Aldrich® four-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (3)
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
four-neck (Vertical)
four-neck
round bottom flask
Csatlakozó
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (3)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
All four necks are vertical in position. The fourth neck is 24/40 and is set at a 90° angle to the three vertical in-line necks. Additional flask and joint sizes are available.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)