Fontos dokumentumok
Z189022
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL
Szinonimák:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Csatlakozó
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 6952-28
kapacitás
2,000 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)