Fontos dokumentumok
Z560529
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 400 mL
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
material
PTFE stopcock
Csatlakozó
top joint: threaded24/40
grade
for chromatography
technika/technikák
HPLC: suitable
oszlop külső átmérő × hatékony H
38 mm × 560 mm
oszlop térfogat
400 mL
tározótérfogat
500 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)