Fontos dokumentumok
Z164003
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
leírás
plain top
H × belső átmérő × külső átmérő
81 cm × 40 mm × 45 mm
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)