Z743146
Julabo® shaking water baths, installation cooling coil, for SW 22/23
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8970415
Általános leírás
Installation cooling coil (5mm outer diameter) can be used for temperature control tasks close to ambien temperature. A hose with an inner diameter of 6/8 mm is required for this. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain cock.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)