Merck
Z551562
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 115 V AC
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.79
leírás
2-stage
stability <1%
Jellemzők
> 2.1 cfm vacuum
gyártó/kereskedő neve
Chemat
elérhetőség
not available in EU
parameter
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
Sz × Ma × Mé
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Általános leírás
These compatible, easy-to-use devices provide a convenient step-by-step method for processing metalorganic polymer solutions. A two-stage spin process allows dispensing at low speeds and homogenizing the coating at high speeds.
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
szükséges, de nincs biztosítva
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)