Merck
Z551643
Chemat dispenser
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.79
leírás
air 80-100 psi
Jellemzők
CE compliant: no
gyártó/kereskedő neve
Chemat
elérhetőség
not available in EU
Sz × Ma × Mé
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
Általános leírás
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)