Fontos dokumentumok
Z548154
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 500 mL
Szinonimák:
Glass Separatory Funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
leírás
conical
kapacitás
500 mL
elzárócsap-furat
4 mm
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)