Fontos dokumentumok
Z531111
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 200 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
Hosszúság
200 mm
Általános leírás
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)