Z517356
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
fritted
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
gyártó/kereskedő neve
Whatman
kapacitás
2 L
átmérő × Ma
130 mm × 360 mm
lemezátmérő
120 mm
szűrőátmérő
120 mm
fritt átmérő
120 mm
Általános leírás
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)