Fontos dokumentumok
SYND441410
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware D441410,
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware D441410
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)