Fontos dokumentumok
Z512400
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 120 mm × 170 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
fits flask 5 L
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
belső átmérő × külső átmérő
120 mm × 170 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)