Fontos dokumentumok
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
10,000 mL
átmérő × Ma
171 mm × 51 mm
Általános leírás
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)