Fontos dokumentumok
Z509191
Watch glasses
O.D. 25 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
concave
soda-lime glass
Ügynökség
suitable for EPA OTM-45
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő
25 mm
Általános leírás
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.