Fontos dokumentumok
Z509221
Watch glasses
O.D. 65 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
concave
soda-lime glass
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő
65 mm
Általános leírás
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)