Merck
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
About This Item
UNSPSC kód:
41101519
NACRES:
NB.74
Jellemzők
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
gyártó/kereskedő neve
Sonics & Materials 630-0421
Általános leírás
For ultrasonic stepped microtips.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)