Fontos dokumentumok
Z112518
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 65 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
material
agate
Mélység
13 mm
belső átmérő
50 mm
külső átmérő
65 mm
Általános leírás
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)