Fontos dokumentumok
C2187
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottle carrier for 0.5 L bottles
bright yellow, low-density polyethylene
Szinonimák:
bottle carriers, bottle holder
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
low-density polyethylene
Jellemzők
Holds 6 x 0.5 L bottle
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 6505-0010
szín
bright yellow
Általános leírás
Carrier securely holds up to six standard 500 mL bottles. Cover latches securely to base. Carriers can be stacked when empty or full.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)