Fontos dokumentumok
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
Szinonimák:
bottle carriers, bottle holder
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
low-density polyethylene
leírás
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
Jellemzők
Holds 1 x 4 L bottle
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H16958-0000
átmérő × Ma
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
Általános leírás
LDPE with poly-coated handles. Unique, tight-fitting, dome-top lid provides total protection for acid or solvent bottles. Accepts both US and metric size bottles.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)