Fontos dokumentumok
Z408506
Sigma-Aldrich
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
Szinonimák:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
cotton
méret
one size fits all
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pkg of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H13201-0001
Teljes H
18 1/2 in. (47 cm)
mandzsetta H
11 in. (28 cm)
szín
orange
Általános leírás
Soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are excellent for handling hot objects out of an autoclave or oven. Gauntlets available in two lengths and provide wrist and forearm protection.
Tulajdonságok és előnyök
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
Jogi információk
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)